Learn More
Chlorhydrate de formamidine, TRC
Code produit 30400315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6914905G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamidine Hydrochloride
CAS 6313-33-3
Formule moléculaire CH5ClN2
Quantité 5 g
Synonyme Methanimidamide Monohydrochloride, Formamidinium Chloride
Formule InChI InChI=1S/CH4N2.ClH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
SMILES Cl.NC=N
Poids moléculaire (g/mol) 80.52
Poids de la formule 80.0141