Learn More
Acide formamidinesulfinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11483854 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11885.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1758-73-2 | CH4N2O2S | 108.115 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1758-73-2
Formule moléculaire CH4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 108.115
Numéro MDL MFCD00002397
Clé InChI FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiourea dioxide, formamidinesulfinic acid, amino imino methanesulfinic acid, formamidine sulfinic acid, manofast, thiourea s,s-dioxide, aimsa, methanesulfinic acid, aminoimino, carbamimidoylsulfinic acid, methenesulfinic acid, aminoimino
CID PubChem 61274
Nom IUPAC acide amino(imino)méthanesulfinique
SMILES C(=N)(N)S(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamidinesulfinic acid
Point de fusion ∼126°C (decomposition)
Densité 1.68
Quantité 100 g
Numéro UN UN3341
Beilstein 506653
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 108.12
Pourcentage de pureté 98%