Learn More
Acide formamidinesulfinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666112 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666112 100 g Flacon en plastique 100g
10466920 10 g Flacon en verre -
10172910 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10666112 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119721000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.05€
    26.65€ / 100g
    Économisez 3.40€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1758-73-2 | CH4N2O2S | 108.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1758-73-2
Formule moléculaire CH4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 108.11
Numéro MDL MFCD00002397
Clé InChI FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiourea dioxide, formamidinesulfinic acid, amino imino methanesulfinic acid, formamidine sulfinic acid, manofast, thiourea s,s-dioxide, aimsa, methanesulfinic acid, aminoimino, carbamimidoylsulfinic acid, methenesulfinic acid, aminoimino
CID PubChem 61274
Nom IUPAC acide amino(imino)méthanesulfinique
SMILES C(=N)(N)S(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Formamidinesulfinic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 126.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC(=NH)SO2H
Quantité 100 g
Beilstein 03, I, 36
Fieser 04,506; 05,668; 06,586
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Poids de la formule 108.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formamidinesulfinic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
Precautionary Statement
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.