Learn More
Acide formamidinesulfinique, TRC
Product Code. 30394432
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30394432 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30394432 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF6921501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Formamidine Sulfuric Acid
CAS 1758-73-2
Formule moléculaire C H4 N2 O2 S
Quantité 1 g
Synonyme Aminoiminomethanesulfinic Acid, Degussa F
Formule InChI InChI=1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
SMILES NC(=N)S(=O)O
Nom IUPAC acide amino(imino)méthanesulfinique
Poids moléculaire (g/mol) 108.12
Poids de la formule 107.9993