Learn More
Formanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494074 100 g 100g
11418910 25 g 25g
11404084 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494074 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12472.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-70-8
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.139
Numéro MDL MFCD00003276
Clé InChI DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
CID PubChem 7671
ChEBI CHEBI:42416
Nom IUPAC N-phénylformamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formanilide
Point de fusion 45°C to 49°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 271°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 906934
Merck Index 14,4238
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 98%