Learn More
Formanilide, 99+%
Code produit 10387280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387280 5 g Flacon en verre 5g
10296010 100 g Flacon en plastique 100g
10123640 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10387280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158420050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 103-70-8 | C7H7NO | 121,139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-70-8
Numéro MDL MFCD00003276
Clé InChI DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
CID PubChem 7671
ChEBI CHEBI:42416
Nom IUPAC N-phénylformamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formanilide
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 47°C to 49°C
Couleur Gris-beige à blanc
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 271°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7NO
Formule linéaire HCONHC6H5
Quantité 5 g
Beilstein 12, 230
Merck Index 15, 4266
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25.4g/L (20 c)
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement