Learn More
Beckman Coulter FormaPure Total Nucleic Acid Extraction Kit
Description
- RNA and DNA extraction from FFPE tissues
Spécification
Spécification
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Type d’échantillon | FFPE |
| Nbre de réactions | 50 Preparations |
| Type de produit | Nucleic Acid Extraction Kit |