Learn More
Acide formique-13C, TRC
Code produit 30395245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395245 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF692902500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Formic Acid-13C
CAS 1633-56-3
Formule moléculaire 13C H2 O2
Quantité 500 mg
Synonyme Formic-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Formic-C13 acid (6CI), Formic acid-13C
Formule InChI InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
SMILES O[13CH]=O
Nom IUPAC hydroxyformaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 47.02
Poids de la formule 47.0088