Learn More
Acide formique-D2 (95 % en poids et en D2O), TRC
Code produit 30404885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30404885 5 g
30402989 10 g
30392739 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30404885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6929035G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 920-42-3
Formule moléculaire CD2O2
Poids moléculaire (g/mol) 48.04
Synonyme Formic Acid-d2, Perdeuterioformic Acid-d2
SMILES [2H]OC(=O)[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic Acid-d2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95