Learn More
Hydrazide d’acide formique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442707 25 g 25g
11452707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14901.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 624-84-0 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Formic acid hydrazide is used as a precursor in the preparation of 1,2,4-triazole derivatives. It is also used in the synthesis of 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(beta-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7(6H)-dione, which is an anticancer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrazide d’acide formique est utilisé comme précurseur dans la préparation des dérivés du 1,2,4-triazole. Il est également utilisé dans la synthèse du 6-N-Formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(bêta-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole5,7-(6H)-dione, qui est un agent anticancéreux.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-84-0
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL MFCD00007589
Clé InChI XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formylhydrazine, formic acid hydrazide, formic hydrazide, hydrazinecarboxaldehyde, formhydrazide, n-formylhydrazine, carbazaldehyde, formylhydrazide, hydrazine, formyl, formal hydrazine
CID PubChem 12229
Nom IUPAC Formohydrazide
SMILES C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid hydrazide
Point de fusion 55°C to 59°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 635759
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and acetone.
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid hydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazinecarboxaldehyde