Learn More
Acide formique, qualité LC/MS, Thermo Scientific
Code produit 30280955 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
2mL
50mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280955 5 mL 5mL
30280953 1 mL 1mL
30280969 2 mL 2mL
30280925 50 mL 50mL
30280965 10 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30280955 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T001170005
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Nom de l’article Acide formique
Forme Liquide
Type de réactif Réactif à paire d’ions
Quantité 5 mL
Formule Ácido fórmico al 99%
À utiliser avec LC/MS