Learn More
Acide formique, qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280965 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
2mL
50mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280965 10 x 1 mL 1mL
30280953 1 mL 1mL
30280969 2 mL 2mL
30280955 5 mL 5mL
30280925 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30280965 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T0011710X1
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Nom de l’article Acide formique
Forme Liquide
Type de réactif Réactif à paire d’ions
Quantité 10 x 1 mL
Formule Ácido fórmico al 99%
À utiliser avec LC/MS