Learn More
Formononétine 7-O-Bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30138702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138702 100 mg 100mg
30012677 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138702 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF693210100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18524-03-3
Formule moléculaire C22 H20 O10
Poids moléculaire (g/mol) 444.39
Synonyme 3-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 3-(p-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Formononetin Glucuronide, Formononetin-7-O-Glucuronide
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O)C(=O)O)ccc3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formononetin 7-O-beta-D-Glucuronide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H20O10/c1-29-11-4-2-10(3-5-11)14-9-30-15-8-12(6-7-13(15)16(14)23)31-22-19(26)17(24)18(25)20(32-22)21(27)28/h2-9,17-20,22,24-26H,1H3,(H,27,28)/t17-,18-,19-,20+,22+/m0/s1
Poids de la formule 444.1056