Learn More
Formononétine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10235341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235341 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10235341 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 342480010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formononetin
Note relative au nom 99%
CAS 485-72-3
Point de fusion 256.0°C to 260.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H12O4
Numéro MDL MFCD00016948
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4271
Synonyme formononetin, biochanin b, formononetol, 7-hydroxy-4'-methoxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4'-o-methyldaidzein, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, unii-295dqc67bj, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-methoxyphenyl
Clé InChI HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC=C2C1=O
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-méthoxyphényle)-4H-chromen-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 268.27
CID PubChem 5280378
ChEBI CHEBI:18088
Poids de la formule 268.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formononetin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.