Learn More
Formononetin, MedChemExpress
Code produit 16448888
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448888 10 mg
16471496 200 mg
16422366 500 mg
16419026 100 mg
16404787 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16448888 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN018310mg
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Spécification
Nom chimique ou matériau Formononetin
CAS 485-72-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H12O4
Quantité 10 mg
Synonyme Biochanin B Flavosil Formononetol
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (130.47 mM)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13
Poids moléculaire (g/mol) 268.26
Poids de la formule 268.26
Pourcentage de pureté 97.67%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease