Learn More
Formononétine, TRC
Code produit 30132416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132416 1 g 1g
30132729 5 g 5g
17972395 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132416 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6932001G
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 485-72-3
Formule moléculaire C16 H12 O4
Poids moléculaire (g/mol) 268.26
Synonyme Formononetin
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-méthoxyphényl)chrome-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formononetin
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
Poids de la formule 268.0736