Learn More
Formononétine, TRC
Code produit 30132729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132729 5 g 5g
30132416 1 g 1g
17972395 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132729 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6932005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 485-72-3
Formule moléculaire C16 H12 O4
Poids moléculaire (g/mol) 268.26
Synonyme Formononetin
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-méthoxyphényl)chrome-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formononetin
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
Poids de la formule 268.0736