Learn More
Formotérol-D6 (Major) (Mélange de diastéréoisomères), TRC
Code produit 30406675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406675 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30406675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6934021MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D,L-Formoterol-D6 (Major)
CAS 1020719-45-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19H18D6N2O4
Quantité 1 mg
Synonyme Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[1-[(4-methoxyphenyl)methyl-d2]ethyl-1,2,2,2-d4]amino]ethyl]phenyl]-
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22)/i1D3,9D2,13D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(O)c(NC=O)c1)C([2H])([2H])c2ccc(OC)cc2
Poids moléculaire (g/mol) 350.44
Poids de la formule 350.2113
Pourcentage de pureté >95