Learn More
Formylhydrazine, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formylhydrazine |
| CAS | 624-84-0 |
| Formule moléculaire | CH4N2O |
| Numéro MDL | MFCD00007589 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | NNC=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 60.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |