Learn More
(Formylméthylène)triphénylphosphorane, 97 %, peut contenir jusqu’à ≈3 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498900 100 g 100g
11419223 10 g 10g
11488900 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498900 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11709.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304.329 g/mol
(Formylmethylene)triphenylphosphorane is used as Wittig reagent. It is also used as Pharmaceutical Intermediates. It is employed as raw material in organic Synthesis, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (formylméthylène)triphénylphosphorane est utilisé comme réactif de Wittig. Il est également utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques. On l’emploie en tant que matière première en synthèse organique et dans les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2136-75-6
Formule moléculaire C20H17OP
Poids moléculaire (g/mol) 304.329
Numéro MDL MFCD00006994
Clé InChI CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
CID PubChem 75051
Nom IUPAC 2-(triphényl-$l^}}5-phosphanylidène)acétaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau (Formylmethylene)triphenylphosphorane
Point de fusion 183°C to 188°C
Quantité 100 g
Beilstein 523797
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Methanol.
Poids de la formule 304.33
Pourcentage de pureté 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Peut contenir jusqu’à ≈ 3 % d’eau