Learn More
Forskoline, (issue de Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
Code produit 11446071 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446071 1 mg 1mg
11456071 5 mg 5mg
11466071 10 mg 10mg
11476071 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11446071 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219066901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.45€
    38.85€ / 1mg
    Économisez 3.60€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 66575-29-9
Formule moléculaire C22H34O7
Poids moléculaire (g/mol) 410.507
Numéro MDL MFCD00082317
Clé InChI OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonyme forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
CID PubChem 47936
ChEBI CHEBI:42471
Nom IUPAC Acétate [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-éthényl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentaméthyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Forskolin
Note relative au nom from Coleus forskohlii
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.9775
Quantité 1 mg
Poids de la formule 410.5
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Forskoli
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.