Learn More
Forskoline, (issue de Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
Code produit 11476071 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476071 25 mg 25mg
11446071 1 mg 1mg
11456071 5 mg 5mg
11466071 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11476071 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219066925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00€
    565.95€ / 25mg
    Économisez 134.05€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 66575-29-9
Formule moléculaire C22H34O7
Poids moléculaire (g/mol) 410.507
Numéro MDL MFCD00082317
Clé InChI OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonyme forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
CID PubChem 47936
ChEBI CHEBI:42471
Nom IUPAC Acétate [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-éthényl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentaméthyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Forskolin
Note relative au nom de Coleus forskohlii
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.9775
Quantité 25 mg
Poids de la formule 410.5
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Forskoli
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.