Learn More
Forskolin, MedChemExpress
Code produit 16491176
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491176 200 mg
16446746 100 mg
16432577 50 mg
16406478 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15371
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Forskolin (Coleonol) is a potent adenylate cyclase activator with an IC50 of 41 nM and an EC50 of 0.5 μM for type I adenylyl cyclase.
Forskolin is also an inducer of intracellular cAMP formation. Forskolin induces differentiation of various cell types and activates pregnane X receptor (PXR) and FXR. Forskolin exerts a inotropic effect on the heart, and has platelet antiaggregatory and antihypertensive actions. Forskolin also induces autophagy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Forskolin
CAS 66575-29-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H34O7
Quantité 200 mg
Synonyme Coleonol Colforsin
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (243.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@]2(O)[C@]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C)(C)CC[C@H](O)[C@@]32C)(C)O[C@@](C)(C=C)C1
Poids moléculaire (g/mol) 410.5
Poids de la formule 410.5
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death