Learn More
Forskolin, TRC
Code produit 30392571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392571 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392571 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF701800100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Forskolin
CAS 66575-29-9
Formule moléculaire C22 H34 O7
Quantité 100 mg
Synonyme (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-5-(Acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one (ACI), 1H-Naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 5-(acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-, [3R-(3α,4aβ,5β,6β,6aα,10α,10aβ,10bα)]- (ZCI), (-)-Forskolin, Coleonol, Colforsin, Forskolin, ForsLean, HL 362, L 75-1362B, NSC 357088, NSC 375489
Formule InChI InChI=1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
Nom IUPAC Acétate [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-éthényl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentaméthyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 410.5
Poids de la formule 410.2305