Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de sécurité Fortuna™ Optifix™
Code produit 11768286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 50 ml
2 à 10 ml
2,0 à 10 ml
20 à 100 ml
6 à 30 ml
Comprend:
Piston spécial à gaine en PTFE
Piston à gaine en PTFE, bague d’étanchéité
Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Comprend Conditionnement
11768286 0,4 à 2 ml Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE 1 pièce
10252371 0,4 à 2 ml Piston à gaine en PTFE, bague d’étanchéité 1 pièce
10684321 2,0 à 10 ml Piston à gaine en PTFE, bague d’étanchéité 1 pièce
10654151 10 à 50 ml Piston à gaine en PTFE, bague d’étanchéité 1 pièce
10058720 20 à 100 ml Piston à gaine en PTFE, bague d’étanchéité 1 pièce
10314121 1 à 5 ml Piston à gaine en PTFE, bague d’étanchéité 1 pièce
10549491 6 à 30 ml Piston à gaine en PTFE, bague d’étanchéité 1 pièce
10469652 2 à 10 ml Piston spécial à gaine en PTFE 1 pièce
10719212 2 à 10 ml Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE 1 pièce
11778286 6 à 30 ml Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE -
11788286 10 à 50 ml Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE 1 pièce
11792358 1 à 5 ml Piston spécial à gaine en PTFE 1 pièce
10341222 1 à 5 ml Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11768286 Fournisseur Poulten Graf™ Code fournisseur 101 10727S
Expédition estimée: 24-12-2026
Pour la distribution d’acides forts et de produits chimiques agressifs (sans HF). Les distributeurs de sécurité Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ sont dotés d’un vérin de distribution en verre et d’un piston à gaine en PTFE agrémenté d’une
Pour la distribution d’acides forts et de produits chimiques agressifs (sans HF).Les distributeurs de sécurité Graf™ Fortuna™ Optix™ sont dotés d’un cylindre de distribution en verre et d’un piston à gaine en PTFE avec bague d’étanchéité
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
  • Avec certificat, numéroté individuellement
  • Le vérin de distribution en verre est revêtu de plastique pour le protéger contre la casse
  • Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
  • La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Type de produit Sécurité Outfix
Volume (métrique) 0,4 à 2 ml
Comprend Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE