Learn More
Sel de calcium du Fosamprenavir, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fosamprenavir calcium salt |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H36N3O9PS.Ca/c1-18(2)15-28(39(33,34)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(37-38(30,31)32)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(29)36-21-12-13-35-17-21;/h3-11,18,21,23-24H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32);/q;+2/p-2/t21-,23-,24+;/m0./s1 |
| Poids de la formule | 623.1379 |