Learn More
Fosamprenavir, MedChemExpress
Code produit 16480678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480678 5 mg
16421989 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16480678 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY78726
MedChemExpress Fosamprenavir (Amprenavir phosphate;GW 433908) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.
Fosamprenavir (Amprenavir phosphate
Spécification
Nom chimique ou matériau Fosamprenavir
CAS 226700-79-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H36N3O9PS
Quantité 5 mg
Synonyme Amprenavir phosphate GW 433908
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.76 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](OP(O)(O)=O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 585.61
Poids de la formule 585.61
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus