Learn More
Fosaprepitant dimeglumine, MedChemExpress
Description
Fosaprepitant dimeglumine (MK-0517) is a prodrug of Aprepitant (HY-10052). Fosaprepitant dimeglumine is a neurokinin-1 receptor antagonist, which is development for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fosaprepitant dimeglumine |
| CAS | 265121-04-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C37H56F7N6O16P |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | MK-0517 L785298 |
| Informations sur la solubilité | H2O : 50 mg/mL (49.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N=C(CN2[C@@H](C3=CC=C(F)C=C3)[C@@H](O[C@H](C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)OCC2)NN1P(O)(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CNC.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CNC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1004.83 |
| Afficher plus |