Learn More
Foscarnet Sodium Hexahydrate, TRC
Code produit 17950735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17950735 5 g 5g
17923245 100 mg 100mg
17942295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17950735 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7274005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34156-56-4
Formule moléculaire C O5 P . 3 Na . 6 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 300.04
Synonyme Foscarnet sodium hexahydrate, Trisodium phosphonatoformate hexahydrate, Phosphinecarboxylic acid, 1,1-dihydroxy-, 1-oxide, sodium salt, hydrate (1:3:6), Formic acid, phosphono-, trisodium salt, hexahydrate (8CI), Phosphinecarboxylic acid, dihydroxy-, oxide, trisodium salt, hexahydrate (9CI), Trisodium phosphonoformate hexahydrate
Nom IUPAC Trisodium ; phosphonatoformiate ; hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P(=O)([O-])[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Foscarnet sodium hexahydrate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
Poids de la formule 299.981