Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosétyl-aluminium
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Fosétyl-aluminium |
| Quantité | 100 g |
| Solubilité | Solubilité de la solution aqueuse : 120 g/L (20°C). Autres solubilités : pratiquement insoluble dans l’acétonitrile, le propylène, le glycol |
| Point de fusion | >300,0°C |
| Poids de la formule | 354,11 |