Learn More
Fosetyl Aluminium (Grade Technique), TRC
Code produit 30135532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135532 1 g 1g
30135831 100 mg 100mg
17973965 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135532 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7274501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39148-24-8
Formule moléculaire 3 C2 H6 O3 P . Al
Poids moléculaire (g/mol) 354.1
Synonyme Phosphonic acid, monoethyl ester, aluminum salt (9CI), Aliette, Aliette 80WG, Aliette Flash, Aliette WDG, Aliette WP, Alliete, Aluminum tris(O-ethylphosphonate), Aluminum tris(ethyl phosphite), Chipco Aliette Signature, Chipco Signature, EXP 1659, Efal, Efal 50, Efosite Al, Ephal, Fosethyl Al, Fosetyl Al, Fosetyl aluminum, LS 74-783, Phosethyl Al, Signature 80 WDG, Sinophos, Yilinlu, Fosetyl Aluminium Salt, Fosetyl Aluminium
Nom IUPAC aluminium ; Éthoxyphosphinate
SMILES [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Fosetyl-aluminium
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Poids de la formule 353.9979