Learn More
Fosinopril sodium, MedChemExpress
Code produit 16474347
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474347 50 mg
16448276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16474347 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0382
MedChemExpress Fosinopril Sodium is the ester prodrug of an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, used for the treatment of hypertension and some types of chronic heart failure.
Fosinopril Sodium is the ester prodrug of an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, used for the treatment of hypertension and some types of chronic heart failure.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fosinopril sodium
Forme physique Solid
CAS 88889-14-9
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H45NNaO7P
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme SQ28555
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (56.91 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (28.46 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.43 mg/mL (2.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])[C@H]1N(C(C[P@@](CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@H](OC(CC)=O)C(C)C)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1
Poids moléculaire (g/mol) 585.64
Poids de la formule 585.64
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research