Learn More
Fosmidomycin sodium salt, MedChemExpress
Description
Fosmidomycin sodium salt is a phosphonic acid antibiotic and a antimalarial drug, which is active against both Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fosmidomycin sodium salt |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 66508-37-0 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C4H9NNaO5P |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | FR-31564 |
| Informations sur la solubilité | H2O : 25 mg/mL (121.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Afficher plus |