Learn More
Fosmidomycin Sodium Salt, TRC
Code produit 30005182
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005182 5 mg 5mg
30006070 10 mg 10mg
30006535 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005182 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7285005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66508-37-0
Formule moléculaire C3 H6 O4 P . Na
Poids moléculaire (g/mol) 160.04
Synonyme Phosphonic acid, P-[3-(formylhydroxyamino)propyl]-, sodium salt (1:1), Phosphonic acid, [3-(formylhydroxyamino)propyl]-, monosodium salt (9CI), Antibiotic FR 31564, FR 31564, Fosmidomycin, Fosmidomycin sodium, P-[3-(Formylhydroxyamino)propyl]phosphonic acid sodium salt, [3-(Formylhydroxyamino)propyl]phosphonic acid sodium salt
Nom IUPAC sodium;hydroxy-[(2S,3R)-3-methyloxiran-2-yl]phosphinate
SMILES [Na+].C[C@H]1O[C@H]1P(=O)(O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Fosmidomycin Sodium Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H7O4P.Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1/t2-,3+;/m1./s1
Poids de la formule 159.9901
Pourcentage de pureté >95%