Learn More
Fosphenytoin disodium, MedChemExpress
Code produit. 16484617
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16484617
Marque: Medchem Express HYB1657A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
MedChemExpress Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.
Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.
Specifications
Nom chimique ou matériau Fosphenytoin disodium
CAS 92134-98-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H13N2Na2O6P
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (246.16 mM)
SMILES O=C1N(COP(O[Na])(O[Na])=O)C(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 406.24
Poids de la formule 406.24
Pourcentage de pureté 99.93%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less
Research purposes only
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.