Learn More
Labconco™ Barrette d’alimentation à 4 récipients
Code produit 11994809 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Ampérage:
2 A
Comprend:
4 prises
Type de produit:
Barrette d’alimentation européenne
Tension:
250 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage Comprend Type de produit Tension unitSize
11994809 2 A 4 prises Barrette d’alimentation européenne 250 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11994809 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5290400
Fournit des prises électriques pour connecter les instruments et l’équipement
  • Extension de l’alimentation électrique pour la connexion de l’équipement et des instruments
  • Configuration électrique en Amérique du Nord
  • Ajout de quatre prises électriques
Spécification
Type de produit Barrette d’alimentation européenne
À utiliser avec (équipement) Équipement électrique
Tension 250 V
Ampérage 2 A
À utiliser avec (application) Fournit des prises électriques pour connecter les instruments et l’équipement
Comprend 4 prises
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg