Learn More
Watson-Marlow Tête de pompe 314DW
Code produit 12476340
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Pompes péristaltiques série 323
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
12476340 Pompes péristaltiques série 323 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12476340 Fournisseur Watson-Marlow Code fournisseur 033.4451.000
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Têtes de pompe série 300. Têtes de pompe à bascule pour tubulure continue pour des débits jusqu'à 3 L/min. Extensible jusqu'à 6 canaux de débit.
  • La série 300 allie performance, praticité et design. Avec son design emblématique à clapet, c'est un produit OEM standard de l'industrie dans les applications de dispositifs médicaux, de biotechnologie et de diagnostic, et il est également très populaire dans de nombreuses autres applications.
  • Matériaux du boîtier : polypropylène renforcé de fibres de verre, IXEF (polyarylamide) et acier inoxydable
  • Matériau du rotor : acier trempé nickelé chimiquement et chargé de fibres de verre Nylon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pompes péristaltiques série 323
Nbre de rouleaux 4
Type Tête de pompe