Learn More
Brannan Minuteur et minuteur quatre canaux
Code produit 17767349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
99 heures 99 min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
17767349 99 heures 99 min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17767349 Fournisseur Brannan Code fournisseur 28/220/0
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Quatre minuteurs dans une unité compacte avec horloge 12 / 24 heures
  • Compteur / minuteur 99 heures, 99 minutes
  • Compte croissant / compte à rebours
  • Le compteur continue automatiquement à compter à la fin du compte à rebours
  • Affichage large, facile à lire
  • Avec crochet de suspension, face arrière magnétique et support
  • Piles et instructions incluses
Spécification
Type de produit Minuteur et minuteur quatre canaux
Plage de durée 99 heures 99 min
Alarms Audible
Précision ±30 secondes/mois
Résolution Secondes
Affichage LCD
Incréments Secondes
Type de batterie AAA
Couleur Blanc
Poids (impériale) 0,23 lb
Poids (métrique) 102,5 g