Learn More
Cole Parmer Jeu d’étalonnage du micromètre Fowler
Code produit 11789789 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11789789 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11789789 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 9723602
Expédition estimée: 03-02-2027
Le kit d’étalonnage de micromètre Fowler est idéal pour le personnel de maintenance et les techniciens, ainsi que pour les utilisateurs débutants et professionnels.
  • Une jauge à anneau est utilisée pour mesurer, vérifier et/ou étalonner les tailles de diamètre des jauges.
  • Les kits de jauge à anneaux sont offerts dans des tailles allant de 0,0625 po à 4 po et sont disponibles avec des blocs en acier standard ; pour la résistance à l’abrasion et à la corrosion, choisissez des blocs en céramique à base de zirconium.
  • Pour les mesures les plus précises,des services d’étalonnage traçables NIST sont fournis pour vos blocs de jauge.
  • Les kits de blocs de jauge d’étalonnage sont disponibles avec des blocs en acier ou des blocs en céramique à base de zirconium qui résistent à l’abrasion et à la corrosion.
  • Les kits comprennent un boîtier de protection en bois et un certificat traçable NIST
Spécification
Type de produit Règle