Learn More
Descrizione
FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | FoxP3 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | FOXP3/8277R |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa300-431) of human FoxP3 protein (exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?