Learn More
Invitrogen™ Ensemble de tampons de coloration des Foxp3 / facteurs de transcription eBioscience™
Code produit 11500597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500597 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contient de l’azoture de sodium et du formaldéhyde
Code produit 11500597 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00552300
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Contient de l’azoture de sodium et du formaldéhyde
Formulé et optimisé pour une coloration avec des anticorps contre des facteurs de transcription et des protéines nucléaires (p. ex. Foxp3 et Ki-67), des cytokines et des chimiokines
Le kit de tampons de coloration pour facteur de transcription Foxp3 a été formulé et optimisé pour une coloration avec des anticorps contre des facteurs de transcription et des protéines nucléaires, tels que Foxp3 et Ki-67, ainsi que des cytokines et des chimiokines.
Pour votre commodité, nous avons fourni ces protocoles pour préparer vos échantillons pour la détection d’antigènes intracellulaires sur un cytomètre en flux.
Application rapportée
Coloration intracellulaire suivie d’une analyse par cytométrie en flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Type de réactif Diluant de fixation, réactif de fixation, diluant de perméabilisation, réactif de perméabilisation
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Kit de tampons de coloration
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Set
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol