Learn More
FP-biotine (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30392398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30392398 2.5 mg
30401376 1 mg
30395502 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30392398 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7554002.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 259270-28-5
Formule moléculaire C27H50FN4O5PS
Poids moléculaire (g/mol) 592.75
Synonyme [10-[[5-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]pentyl]amino]-10-oxodecyl]phosphonofluoridic Acid Ethyl Ester, 10-Fluoroethoxyphosphinyl-N-biotinamidopentyldecanamide
Nom IUPAC éthyle (10-oxo-10-((5-(5-(((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)pentyl)amino)décyl)phosphonofluorurat
SMILES O=C(N1)N[C@@]2([H])[C@]1([H])CS[C@H]2CCCCC(NCCCCCNC(CCCCCCCCCP(OCC)(F)=O)=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau FP-Biotin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H50FN4O5PS/c1-2-37-38(28,36)20-14-7-5-3-4-6-9-16-24(33)29-18-12-8-13-19-30-25(34)17-11-10-15-23-26-22(21-39-23)31-27(35)32-26/h22-23,26H,2-21H2,1H3,(H,29,33)(H,30,34)(H2,31,32,35)/t22-,23-,26-,38?/m0/s1
Poids de la formule 592.32
Pourcentage de pureté >95%