Learn More
Cytiva Réducteur de débit FFKM / PEEK / acier inoxydable FR-902
Code produit 10658629 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
FFKM / PEEK / Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
10658629 FFKM / PEEK / Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10658629 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18112135
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé lors de l’utilisation de colonnes basse pression et/ou lorsque l’électrode de pH est montée dans la cellule à flux de pH. Le réducteur de débit en FFKM/PEEK/acier inoxydable Cytiva FR902 est préréglé à 0,2 MPa.
  • Les parties humides résistent aux solvants organiques et aux tampons salins couramment utilisés en chromatographie des biomolécules, à l’exception de l’acétate d’éthyle à 100 %, de l’hexane à 100 % et du tétrahydrofurane complet à 100 %
  • FFKM, PEEK en perfluoroélastomère entièrement fluoré, acier inoxydable polyétheréthercétone 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réducteur de débit
Matériau FFKM / PEEK / Acier inoxydable
Poids (métrique) 0,1 kg