Learn More
Gilson™ Collecteur de fractions
Code produit 16626145 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
110/220 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16626145 110/220 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16626145 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 171011
Expédition estimée: 22-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le collecteur de fraction FC 203B compact et à plus faible capacité collecte les échantillons selon le mode temps, goutte ou pic, ce qui en fait le choix idéal pour toute une gamme d’applications LC.
  • Le collecteur prend en charge une grande variété de récipients de collecte, y compris les microplaques, les flacons et les tubes et peut être utilisé avec tout système de HPLC.
  • Faites votre choix parmi les options de collecte par pic, goutte ou temps du collecteur de fractions FC 203B.
  • En mode pic, le FC 203B surveille un signal du détecteur et identifie les pics en utilisant un algorithme adaptatif suivant la pente ou un seuil spécifié en millivolts.
  • Avec jusqu’à dix créneaux de temps programmables utilisables, vous pouvez collecter ce que vous voulez et jeter le volume interstitiel de la colonne, les pics qui ne présentent pas d’intérêt et les volumes d’équilibrage.
  • Des adaptateurs multi-colonnes sont offerts pour effectuer la collecte dans un maximum de 18 canaux distincts, et un inverseur à 3 voies optionnel empêche la contamination des fractions collectées.
  • Le clavier intégré et facile à utiliser simplifie la configuration et le fonctionnement et peut communiquer avec n’importe quel système de HPLC par des contacts émetteurs.
  • Vous pouvez aussi commander le système depuis votre ordinateur personnel avec le logiciel TRILUTION™ LC.
Spécification
Type Sans valve
Description FC203B
Tension 110/220 V