Learn More
Gilson™ Collecteur de fraction FC204
Code produit 16646145 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Avec vanne basse pression
Avec vanne haute pression
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
16646145 Avec vanne basse pression 1 pièce
16656145 Avec vanne haute pression 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16646145 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 171041
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Le collecteur de fraction FC 204 est un collecteur de fraction compact à grand lit avec une grande capacité capable de manipuler des tubes à essai, des flacons et jusqu’à huit microplaques à puits profonds ou peu profonds. Les fractions peuvent être collectées par goutte, pic ou temps et le collecteur peut être utilisé avec n’importe quel système HPLC.
  • Adaptable à de nombreuses stratégies de prélèvement Prélèvement d’échantillons par pic, goutte ou temps à l’aide du collecteur de fraction FC 204.
  • Ajoutez jusqu’à dix fenêtres de temps programmables pour prélever uniquement ce que vous voulez, en éliminant les volumes interstitiels, les volumes d’équilibrage et les pics sans intérêt.
  • En mode de pic, le collecteur surveille un signal du détecteur, en identifiant les pics à l’aide d’un algorithme de pente adaptative ou d’un seuil millivolts spécifié.
  • La vanne de répartition à 3 voies empêche la contamination des fractions. Les adaptateurs multicolonnes permettent de collecter jusqu’à 18 canaux distincts.
  • Facile à utiliser Avec le clavier simple d’utilisation, la configuration et le fonctionnement autonome sont simplifiés. Le collecteur peut également être contrôlé via un PC à l’aide du logiciel TRILUTION™ LC.
  • Grâce aux signaux de contact, le FC 204 peut être connecté à n’importe quel système HPLC.
Spécification
Type Avec vanne basse pression
Tension 110/220 V