Learn More
Thermo Scientific™ Cadres et accessoires pour modules sécables Immuno
BIOPHARMA
Code produit 10524641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cadre
Nb par paquet:
5
50
Nbre par carton:
50
60
Compatibilité des plaques:
Modules Immuno standard
Modules sécables Nunc™ C8
Conditionnement:
25 pièces
60 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Nb par paquet Nbre par carton Compatibilité des plaques Conditionnement
10524641 Cadre 5 60 Modules Immuno standard 60 pièces
10585211 Cadre 5 60 Modules sécables Nunc™ C8 60 pièces
10733316 Cadre 50 50 Modules sécables Nunc™ C8 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10524641 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 465404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.70€
    90.71€ / 60 pièces
    Économisez 3.99€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utilisez les cadres et accessoires Thermo Scientific™ pour modules sécables Immuno avec les modules sécables Nunc™ C8.
Utilisez les cadres et accessoires Thermo Scientific™ pour modules sécables Immuno avec les modules sécables Nunc™ C8. Ces cadres comprennent des outils qui facilitent la dépose des bandelettes.
extraire les barrettes sans outils spéciaux.
>
- Surface fortement hydrophile qui se lie aux biomolécules plus hydrophiles, par exemple des glycoprotéines modifiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque à barrettes
Description Qualité optique supérieure pour des résultats fiables
Conditionnement 10 sachets, 60 boîtes
Couleur Blanc
Type de produit Cadre
Matériau polystyrène
Type de puits Forme en C
À utiliser avec (application) Pour les dosages immunologiques en phase solide
Nbre par carton 60
Nb par paquet 5
Compatibilité des plaques Modules Immuno standard
Quantité 60/boîte