Learn More
Thermo Scientific™ Cadres et bouchons pour modules standard Immuno
Code produit 10140675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
8 x 12
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array Conditionnement
10140675 8 x 12 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10140675 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.10€
    65.79€ / 10 pièces
    Économisez 8.31€
    11% de réduction
Expédition estimée: 17-03-2027
Insérez et retirez facilement des plaques de bande avec des modules solides en utilisant ces cadres et bouchons pour les modules standard Immuno.
Insérez et retirez facilement des plaques en barrettes avec des modules solides en utilisant les cadres et bouchons pour modules standard Immuno Thermo Scientific™.
  • Cadre empilable en polyéthylène doté de repères pour l’orientation du couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Description Cadre pour modules Immulon (1 x 12)
Array 8 x 12
Conditionnement 10 sachets, 10 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Cadre
Nbre de puits 96
Nbre par carton 10
Nb par paquet 10
Compatibilité des plaques Modules Immulon (1 x 12)