Learn More
Thermo Scientific™ Cadres et bouchons pour modules standard Immuno
Descripción
Insérez et retirez facilement des plaques en barrettes avec des modules solides en utilisant les cadres et bouchons pour modules standard Immuno Thermo Scientific™.
- Cadre empilable en polyéthylène doté de repères pour l’orientation du couvercle
Especificaciones
Especificaciones
| Format | Plaque à barrettes |
| Array | 1 x 8 |
| Conditionnement | 180 sachet, 60 boîtes |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Cadre |
| Matériau | Polyéthylène |
| Nbre de puits | 8 |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 180 |
| Nb par paquet | 60 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?