Learn More
Hach Lange™ Sachets de poudre de réactif de chlore libre
Description
Sachets de poudre de réactif au chlore libre Hach Lange, gamme : 0,02 à 2,00 mg/l Cl2, Certifications / conformité : Conforme à l’EPA, À utiliser avec : Détermination du chlore libre, tous sauf DR/3000, DR/2000, Spécifications des paramètres : Chlore libre, dioxyde de chlore, Quantité : 100/boîte
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme EPA |
| Volume (métrique) | 10 mL |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Détermination du chlore libre |
| À utiliser avec (équipement) | Tous sauf DR/3000, DR/2000 |
| Caractéristiques des paramètres | Chlore libre, dioxyde de chlore |
| Quantité | 100/paquet |
| Plage | Cl2 de 0,02 à 2,00 mg/l |
| Conditions de stockage | 10°C à 25°C |
| Méthode de test | 8021, DPD |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- DPD Free Chlorine Reagent
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium hydrogen phosphate, Salt of N,N-Diethyl-p-Phenylenediamine, Ethylenedinitrilotetraacetic