Learn More
LMS™ Incubateur réfrigéré série 2, autoporteur, 200 L, plastique ABS
Code produit 11817552
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
640 x 600 x 1370 mm
Capacité (métrique):
200 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Capacité (métrique) unitSize
11817552 640 x 600 x 1370 mm 200 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11817552 Fournisseur LMS™ Code fournisseur 220
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plage de températures : -10°C à +50°C
  • Contrôle de la température fiable et précis
  • Plage de températures de −10°C à +50°C
  • Économe en énergie et respectueux de l’environnement
  • Un éventail complet d’options supplémentaires est disponible
  • Chauffage et refroidissement du DPI pour assurer une température interne stable
  • Protection contre la surchauffe prédéterminée
  • Système de réfrigération hermétique
  • Verrou de porte
  • Commandes faciles à lire et simples à utiliser
  • Variation de la température avec charge de travail moyenne de ±0,5°C
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Capacité (métrique) 200 l
Matériau de la cuve Plastique ABS
Dimensions (P x l) de l’étagère 545 x 418 mm
Matériau Acier doux émaillé au four
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) -10°C à +50°C
Type Incubateur réfrigéré
Comprend Intérieur en plastique ABS et extérieur en acier doux émaillé au four blanc
Isolation Mousse de polyuréthane
Nbre de portes 1
Précision de la température ±0,5°C
Garantie 2 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 425 x 545 x 1045 mm
Dimensions (L x l x H) 640 x 600 x 1370 mm
Poids (métrique) 60 kg
Tension 240 V
Fréquence 50 Hz